569253-U
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna HPLC Discovery® HS C18, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
20% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3.2 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
operating pH range
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
- Stereoselective separation of omeprazole and 5-hydroxy-omeprazole using dried plasma spots and a heart-cutting 2D-LC approach for accurate CYP2C19 phenotyping: This research utilizes the Discovery® HS C18 HPLC column for its superior selectivity and sensitivity in pharmacogenetic studies, providing vital data for personalized medicine approaches in drug metabolism (Abouir et al., 2024).
- A stability indicating RP-HPLC method for determination of the COVID-19 drug molnupiravir applied using nanoformulations in permeability studies: This study highlights the effectiveness of the Discovery® HS C18 column in the rapid and accurate analysis of molnupiravir, emphasizing its role in supporting fast-paced pharmaceutical research and development (Reçber et al., 2022).
- Sensitive Analysis of Idarubicin in Human Urine and Plasma by Liquid Chromatography with Fluorescence Detection: This application underlines the Discovery® HS C18 column′s high sensitivity and robustness in clinical diagnostics, crucial for monitoring therapeutic drugs and their metabolites in complex biological matrices (Maliszewska et al., 2020).
Caratteristiche e vantaggi
- Stabile, a bassa perdita per applicazioni LC-MS
- Scalabile dalla colonna analitica alla preparatoria
- Molto stabile per garantire una eccellente riproducibilità da un ciclo all′altro e da un lotto all′altro
- Maggiore idrofobia per una migliore risoluzione degli analiti difficili
Note legali
Applicazioni
Precolonna
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.