Documenti fondamentali
569277-U
Supelco
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge
Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
agenzia
suitable for USP L1
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
Tecnica di separazione
reversed phase
Nota a piè di pagina
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)