Documenti fondamentali
G005596
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d′Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 354 nm)
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
sample/matrix: Nero d’Avola wine sample filtered prior injection through a 0.45 μm nylon membrane
column: Discovery HS C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (569255-U)
mobile phase: [A] water, pH 3 with fomic acid; [B] Acetonitrile, pH 3 with fomic acid
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 354 nm
injection: 5 μL
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
food and beverages
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Caftaric acid, analytical standard
    Rutin hydrate, ≥94% (HPLC), powder
    Isoquercitrin, primary reference standard
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)