Documenti fondamentali
568512-U
Supelco
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
831,00 €
831,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
831,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
831,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® HS C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
20% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3.2 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Caratteristiche e vantaggi
  • Stabile, a bassa perdita per applicazioni LC-MS
  • Scalabile dalla colonna analitica alla preparatoria
  • Molto stabile per garantire una eccellente riproducibilità da un ciclo all′altro e da un lotto all′altro
  • Maggiore idrofobia per una migliore risoluzione degli analiti difficili
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jolanta Flieger et al.
Journal of separation science, 34(7), 733-739 (2011-03-02)
Highly hydrophilic compounds belonging to biogenic amines were analysed in the reversed-phase system, modified with the addition of ionic liquids: 1-ethyl-3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate (EMIM PF(6)) and chaotropic salt NaPF(6) on Discovery HS C18 column at acidic conditions. The effect of the
Swati Jaiswal et al.
Journal of chromatographic science, 55(6), 617-624 (2017-03-24)
Tuberculosis (TB) with human immunodeficiency virus (HIV)/acquired immunodeficiency syndrome represents the most common infectious diseases worldwide. Anti-TB drugs are used concurrently with antiretroviral drug for treatment of TB-HIV co-morbidities. Due to lower risk of interaction with protease inhibitors, rifabutin is
Abad Khan et al.
Talanta, 84(3), 789-801 (2011-04-13)
A new, simple, economical and validated high-performance liquid chromatography linked with electrochemical detector (HPLC-ECD) method has been developed and optimized for different experimental parameters to analyze the most common monothiols and disulfide (cystine, cysteine, homocysteine, methionine, reduced (GSH) and oxidized
Bhavin N Patel et al.
Biomedical chromatography : BMC, 22(11), 1213-1224 (2008-07-25)
A simple, precise and accurate assay for the determination of 6-methoxy-2-naphthylacetic acid (6-MNA), an active metabolite of nabumetone in human plasma, was developed and validated using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). The analyte (6-MNA) and propranolol (internal standard, IS) were
Fazli Khuda et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 944, 114-122 (2013-12-10)
A simple, specific, precise and rapid RP-HPLC-UV method was developed for simultaneous determination of lumefantrine and its metabolite desbutyl lumefantrine in human plasma. Experimental parameters were optimized and the method was validated according to standard guidelines. The method showed adequate
Contenuto correlato
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.