Documenti fondamentali
502839
Stainless Steel Tubing Kits
O.D. × I.D. 1/16 in. × 0.005 in.
Scegli un formato
1 EA
111,30 €
111,30 €
Prezzo di listino159,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
111,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
111,30 €
Prezzo di listino159,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel
D.E. × D.I.
1/16 in. × 0.005 in.
Descrizione generale
Ready-to-use lengths. Each kit contains ten 5 cm and ten 10 cm pieces of 1/16 in. tubing.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)