53556-U
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
Scegli un formato
588,00 €
Scegli un formato
About This Item
588,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pack of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
9.9% Carbon loading
Parametri
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Cartuccia: lungh. × diam. int.
0.5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)