53535-U
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3.0 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
Scegli un formato
832,00 €
Scegli un formato
About This Item
832,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
9.9% Carbon loading
Parametri
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 3.0 mm
Area superficiale
135 m2/g
Matrice
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Ascentis® Express PAH column efficiently separates polynuclear aromatic hydrocarbons in EPA methods.