Documenti fondamentali
52692-U
Supelco
Discovery® DSC-SCX SPE Tube
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene tube
Composizione
bed wt., 10 g
Confezionamento
pk of 16
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
60 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Capacità
0.8 meq/g total capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
Descrizione generale
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded, benzene sulfonic acid functional group, pKa (< 1.0)
  • Counter ion is H+
  • Silica support allows for use with very organic solvents (no shrinking/swelling)
  • Excellent capacity (0.8 meq/g) for cleaning up solution phase combinatorial chemistry reactions (removing target molecules from reaction by-products and excess reagents)
  • The presence of the benzene ring offers some mixed-mode capabilities (hydrophobic interactions) that should be considered when extracting cations from aqueous matrices
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.