SML2041
CE3F4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,7-Dibromo-6-fluoro-3,4-dihydro-2-methyl-1(2H)-quinolinecarboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H10Br2FNO/c1-6-2-3-7-9(15(6)5-16)4-8(12)11(14)10(7)13/h4-6H,2-3H2,1H3
ZZLQPWXVZCPUGC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3