52519
m-Phenylenediamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1,3-Benzenediamine, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine, MPDA
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.62 mmHg ( 100 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
1040 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
282-284 °C
Punto di fusione
61-66 °C
64-66 °C
Stringa SMILE
Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)