Documenti fondamentali
51272-U
MicroTight Adapters
PEEK, for use with (1/16" to 1/32" tubing)
Scegli un formato
1 EA
54,40 €
54,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
54,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
54,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PEEK
Compatibilità
for use with (1/16" to 1/32" tubing)
Descrizione generale
These adapters will help create a true zero dead volume (ZDV) connection between 1/16" I.D. tubing and capillary tubing. MicroTight Adapters allow connection of 1/16" O.D. tubing directly to 1/32" O.D. and 360 μm tubing.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)