Documenti fondamentali
509949
SGE Microvolume Replacement Needles
volume 25-500 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.), pkg of 5 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Misura ago
22 ga
Descrizione
N25/500-LC
Caratteristiche
LC tip (blunt)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 038250
Lungh. × D.E. ago
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volume
25-500 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)