50982
Triethyl phosphite
analytical standard
Sinonimo/i:
P(EtO)3, P(OEt)3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Indice di rifrazione
n20/D 1.412-1.414
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
156 °C (lit.)
Densità
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
BDZBKCUKTQZUTL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Prodotti consigliati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)