Documenti fondamentali
509248
SGE Needles for RN syringes
volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Sinonimo/i:
NEEDLE 1UL, 23GA PT#1, 50MM LENGTH, EA
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23 ga
Descrizione
1B-5C
replacement needles
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 034055
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.63 mm
Volume
1 μL
Compatibilità
for use with SGE 1BR-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)