Documenti fondamentali
508896
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, conical bottom, closure type, crimp top vial, pkg of 125 ea
Sinonimo/i:
Clear glass, 1.0 mL crimp top vial, 8 x 40 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
clear glass vial
conical bottom
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 125 ea
Produttore/marchio commerciale
Chromacol 1-CWV
D.E.
8 mm
diam. × alt.
8 mm × 40 mm
Volume
1 mL
Raccordi
plug for 8 mm
Note legali
Waters is a registered trademark of Waters
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)