Documenti fondamentali
27312
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
Scegli un formato
200 EA
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
231,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber glass vial
glass
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 200 ea
D.E. × alt.
7 mm × 30 mm , conical
Volume
0.6 mL
Raccordi
thread for 8 mm
Compatibilità
for use with Agilent/HP 7673A, Series I, II
for use with PTFE support sleeve 27316
Descrizione generale
Use with:
Agilent / HP (not 1090A) PU 4247
Autometric 4100 Shimadzu AOC-14/1400
Beckman 501/502/507 SIL 6B/9A/LC-1
Dani ALS 86.80 Spark Promis
LDC Marathon, Promis Spectra-Physics
PerkinElmer Integral 4000
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)