Documenti fondamentali
506419
Supelco
ASTM® D2887 Reference Gas Oil
analytical standard
Sinonimo/i:
RGO
Scegli un formato
1 ML
34,86 €
34,86 €
Prezzo di listino49,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
34,86 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
34,86 €
Prezzo di listino49,80 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D2887,D7169
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilità
suitable for
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This sample is a petroleum fraction having a boiling range from 250 °F to 850 °F, evaluated in round-robin studies by the ASTM. Use this sample and the supplied ASTM boiling range consensus values to evaluate system performance.
Applicazioni
ASTM® D2887 reference gas oil has been used as a standard in the analysis of fossil-fuel liquid in order to quantitatively measure aliphatic, aromatic and polar compounds classes using normal phase high performance liquid chromatography method (HPLC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Hydrocarbon class analysis of coal-derived liquids using high performance liquid chromatography
Padlo.MD, et al.
Fuel Processing Technology, 49, 247-258 (1996)