Documenti fondamentali
NIST2779
Gulf of mexico crude oil
NIST® SRM® 2779
Sinonimo/i:
Crude oil
Scegli un formato
5 X 1.2 ML
938,00 €
938,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 1.2 ML
938,00 €
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
938,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Descrizione generale
One unit of SRM 2779 contains five ampoules, with each ampoule containing 1.2 mL of crude oil.
SRM 2779_cert
SRM 2779_SDS
Applicazioni
The SRM 2779 is intended for the assessment of analytical methods used to determine selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), hopanes, and steranes within a crude oil matrix.
Caratteristiche e vantaggi
  • Accompanied with certificate documenting NIST-certified mass fraction, coverage factor (k), and uncertainty values for (PAHs) in Gulf of mexico crude oil.
  • The certified values offer Metrological traceability to the SI derived unit for intrinsic viscosity (expressed as milliliters per gram).
  • The reference values for additional compounds in Gulf of Mexico crude oil are presented as mass fractions.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, and maintenance instructions.
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - (External MSDS)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3