Documenti
505285
Supelco
Trappole per ozono LpDNPH
S10L (Reversible Cartridge), Potassium Iodide (KI) 1.5 g, pkg of 10 ea
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12190000
agenzia
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Forma fisica
solid
Composizione
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Le trappole per ozono sono raccomandate per il campionamento dei composti carbonilici in ambienti con elevati livelli di umidità. Queste cartucce contengono 1,5 g di ioduro di potassio (KI) ad elevata purezza e sono disponibili in due modelli. Lo KI intrappola l'ozono che potrebbe interferire con i dispositivi di campionamento rivestiti di DNHP generando formaldeide. La cartuccia invertibile ha un'uscita luer-slip, mentre la terminazione della cartuccia Rezorian è a luer-lock, il che consente di collegare la cartuccia prescelta direttamente all'ingresso della cartuccia di DNHP con analogo raccordo. Sulla base delle prove condotte (ozono 200 ppb, umidità relativa 50%, 25°C), queste trappole hanno una capacità di 100.000 ppb/hr di ozono.
Applicazioni
La trappola per ozono LpDNPH è stata utilizzata per la rimozione dell'ozono in un esperimento condotto per sviluppare i fattori di emissione per gli inquinanti atmosferici, dopo incendio di canne da zucchero, utilizzando il metodo della camera di combustione. È stata utilizzata anche per la rimozione chimica dell'ozono e la riduzione della decomposizione in un esperimento condotto per studiare le diverse procedure di campionamento attivo e l'analisi delle aldeidi a livello ambientale.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
PAHs, carbonyls, VOCs and PM 2.5 emission factors for pre-harvest burning of Florida sugarcane.
Hall, Danielle, et al.
Atmospheric Environment, 55, 164-172 (2012)
Cong-Khanh Huynh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 372(5-6), 654-657 (2002-04-10)
Within the framework of a European interlaboratory exercise, the Vito facility for the generation of controlled atmospheres was used to test the suitability of four sampling techniques for priority aldehydes namely formaldehyde, acrolein, acetaldehyde, and glutaraldehyde at the ranges of