Documenti fondamentali
50201-U
Partisil C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinonimo/i:
Partisil HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
1.080,00 €
1.080,00 €
Disponibile per la spedizione il16 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.080,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1.080,00 €
Disponibile per la spedizione il16 aprile 2025Dettagli
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Partisil, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L27
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Partisil
Produttore/marchio commerciale
Partisil
Parametri
≤70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Gruppo funzionale matrice
silica phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
85 Å
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)