Documenti fondamentali
50173-U
Nucleosil® SA (sulphonic acid) HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome Commerciale
Nucleosil®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Nucleosil®
Grado di funzionalizzazione
6.5% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
sulphonic acid
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Tecnica di separazione
normal phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)