Documenti fondamentali
50125-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
LiChrosorb® RP-8 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 20 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrosorb®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
LiChrosorb®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
10% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
20 cm × 4.6 mm
Area superficiale
300 m2/g
Matrice
octyl
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)