Documenti fondamentali
48800
Supelco
4-Bromofluorobenzene solution
certified reference material, 25,000 μg/mL in methanol
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-fluorobenzene solution
Scegli un formato
1 ML
72,70 €
72,70 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
72,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BrF
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
72,70 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 624,8240,8260
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type tuning solution
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
25,000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - open cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
John L Daristotle et al.
Acta biomaterialia, 90, 205-216 (2019-04-08)
Commercially available surgical sealants for internal use either lack sufficient adhesion or produce cytotoxicity. This work describes a surgical sealant based on a polymer blend of poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) and poly(ethylene glycol) (PEG) that increases wet tissue adherence by incorporation
Nan Qin et al.
Scientific reports, 10(1), 11569-11569 (2020-07-16)
The recent emergence of new fentanyl analogues and synthetic opioids on the drug market poses a global public health threat. However, these compounds cannot typically be identified using existing analytical methods. In this study, we aimed to develop and validate
Nan Qin et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1124, 82-99 (2019-06-10)
The abuse of fentanyl and its analogues, which are potent, short-acting, synthetic narcotic analgesics, has become a major issue. Many cases containing fentanyl-analogue and novel synthetic opioids have also been reported. Hence, we report the determination of fentanyl, fentanyl-analogue and