48799-U
VOC Mischung 6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Sinonimo/i:
Volatile Organic Compounds Mix 6
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
EPA 601,8010,8240,8260,502.1,502.2,524.1,524.2,8021 (1987),8021A (1990)
MISA (Canada) Group 16
suitable for EPA 8260
CdA
certificate of analysis is enclosed in each package.
Confezionamento
ampule of 1.5 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Analita
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?