48716-U
Phenol-d6
certified reference material, 2000 μg/mL in methylene chloride
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 625
Descrizione
analytical equivalent to Phenol-d6
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal/surrogate
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methylene chloride
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)