Documenti fondamentali
48167
Supelco
Underground Storage Tank (UST) Modified GRO
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilità
suitable for modified GRO (Fuels (TPH))
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Benzene
    tert-Butyl methyl ether
    Ethylbenzene
    Naphthalene
    Toluene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Vedi tutto (9)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)