Documenti fondamentali
47941
Supelco
DFTPP solution
certified reference material, 1000 μg/mL in acetone
Sinonimo/i:
Decafluorotriphenylphosphine solution, 2,3,4,5,6,2′,3′,4′,5′,6′-Decafluorotriphenylphosphine, Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Scegli un formato
1 ML
94,90 €
94,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
94,90 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
94,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 8270
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type tuning solution
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(c(c(c(c1F)F)P(c3c(c(c(c(c3F)F)F)F)F)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H
OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J R Donnelly et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 71(2), 434-439 (1988-03-01)
Mass and intensity calibration of gas chromatograph/mass spectrometer (GC/MS) responses is an important quality assurance issue for chemical analysis. Ion abundance calibration with decafluorotriphenylphosphine (DFTPP) was applied in 1975 to standardize quadrupole spectra to resemble the ion abundances that were