Documenti fondamentali
47208
Supelco
ASTM® D4815 Quantitative Calibration Mixture 4
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D4815
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
(each component at the nominal wt% indicated)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
Each component at the nominal weight percent listed.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    tert-Butanol 7.6 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 4.75 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 5 % (w/w)
    Ethanol 8.55 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 3.56 % (w/w)
    Isooctane:xylene (65:35) 70.54 % (w/w)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)