Documenti fondamentali
47102
Supelco
n-Paraffin Mix C10,C12,C14,C16
certified reference material, (varied conc.)
Scegli un formato
500 MG
67,50 €
67,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
67,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
67,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
ASTM® D5442
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Concentrazione
(varied conc.)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)