CRM44896
ASTM® D6584 1,2,4-Butanetriol Solution
certified reference material, 1000 μg/mL in pyridine, ampule of 5 mL
Sinonimo/i:
Biodiesel impurity, Butanetriol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D6584
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 5 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in pyridine
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2/t4-/m0/s1
ARXKVVRQIIOZGF-BYPYZUCNSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)