44894-U
ASTM® D6584 1,3-Diolein Solution
5000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Sinonimo/i:
Biodiesel impurity
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
ASTM® D6584
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 2 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in pyridine
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
single component solution
Gruppo funzionale
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Applicazioni
Note legali
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?