442696
Octacosane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
13.6 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
278 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-64 °C (lit.)
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
440.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
227 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane