Documenti fondamentali
51560
Sigma-Aldrich
Heptacosane
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
n-Heptacosane
Scegli un formato
1 G
43,20 €
43,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
43,20 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)25CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.73
Beilstein:
1706242
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
43,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
270 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
58-60 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
248.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
120 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Triacontane 98%
Sigma-Aldrich
263842
Triacontane
Docosane 99%
Sigma-Aldrich
134457
Docosane
Tetracosane 99%
Sigma-Aldrich
T8752
Tetracosane
Eicosane 99%
Sigma-Aldrich
219274
Eicosane
Dotriacontane 97%
Sigma-Aldrich
D223107
Dotriacontane
STM study of molecular adsorption on single-wall carbon nanotube surface.
Ago H, et al.
Chemical Physics Letters, 383(5), 469-474 (2004)
Ordered phases in n-heptacosane (C27H56). Structure determination of the Mdci phase.
Rajabalee F, et al.
Chemistry of Materials, 14(10), 4081-4087 (2002)
Distribution and thermophysical properties of n-heptacosane molecules confined in carbon nanotube.
Tong X, et al.
Phase Transitions, 1-10 (2015)
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and
Domande
  1. in which solvent heptacosane is soluble
    1 risposta
    1. Unfortunately, the solubility of this product is not determined.