442498
Bromoclorometano
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
117 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. eboll.
68 °C (lit.)
Punto di fusione
−88 °C (lit.)
Densità
1.991 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClCBr
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2
JPOXNPPZZKNXOV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?