Documenti fondamentali
442249
Supelco
1,4-Difluorobenzene
analytical standard
Scegli un formato
1000 MG
163,00 €
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 MG
163,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.09
Beilstein:
1904541
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
88-89 °C (lit.)
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4-Difluorobenzene has been used as a dopant, in order to ionize the soluble organic species present in huolinguole lignite coal by using atmospheric pressure photoionization technique coupled with mass spectrometry (APPI-MS).[1] It also plays role of an internal standard in investigating the 19F nuclear magnetic resonance (NMR) spectrum of electrophilic trifluoromethyl thiolating agents prepared from nucleophilic tetramethylammonium trifluoromethyl thiolate.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of Electrophilic Trifluromethylthio Reagents from Nucleophilic Tetramethylammonium Trifluoromethylthiolate
Kovacs S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359, 250-254 (2017)
Analysis of Soluble Organic Species of Huolinguole Lignite by Atmospheric Pressure Photoionization-Mass Spectrometry
Ya-Ru Y, et al.
Chinese Journal of Analytical Chemistry, 45, 1005-1011 (2017)
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(2), 885-890 (2008-07-08)
The convulsant activity of 48 compounds studied by Eger et al. has been analyzed using an Abraham solvation equation. Four compounds identified by Eger et al. as more potent than expected were similarly identified, and for the remaining 44 compounds