43672
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CC=CC[C@@]1([H])C(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
352.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
178.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)