Documenti fondamentali
41651
Supelco
L-Rhamnose monohydrate
analytical standard
Sinonimo/i:
6-Deoxy-L-mannose, L(+)Rhamnopyranose
Scegli un formato
100 MG
61,20 €
61,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
61,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Beilstein:
3912643
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
61,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D 8.0±0.5°, 2 hr, c = 5 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
9.0-11.0% waer
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)