Documenti
40324
Supelco
2-Nitroaniline solution
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116105
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)