Documenti fondamentali
40084
Supelco
Toluene solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Scegli un formato
1 ML
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
136,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yajie Qian et al.
Chemosphere, 91(5), 717-723 (2013-03-08)
Due to the large diameter and small surface, the contaminant degradation by conventional calcium peroxide (CaO2) is slow with high dosage required. The aggregation of conventional CaO2 also makes it difficult to operate. Nanoscale CaO2 was therefore synthesized and applied
Maria Avramov et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 130-131, 1-8 (2013-01-24)
A protocol was developed for testing the ecotoxicological effects of volatile organic compounds (VOCs) on groundwater invertebrates. Test substance volatility was addressed in a "closed from start to analysis"-design. Since manifestation of toxic effects may be delayed in 'slower metabolizing'
N A Dorofeeva et al.
Zhurnal evoliutsionnoi biokhimii i fiziologii, 49(2), 137-143 (2013-06-26)
In the present work we analyzed a possibility of interaction of protein p53, family members of the ERK1/2 signaling cascade, and the transcription factor CREB in regulation of functional activity of dopaminergic neurons. There were considered neurons of Substantia nigra
Akio Kamimura et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 3961-3971 (2013-03-16)
A kinetic investigation of the radical cyclization of N-tert-butyl-o-bromobenzylmethacryl amides to give 2-benzazepines via 7-endo selective cyclization was undertaken. The aryl radical generated from the amide precursor by treatment with Bu3SnH gave the three compounds, which are a 7-endo cyclized
Chun-Xia Zhao et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 996, 179-194 (2013-03-19)
The self-organization of peptide-based nanostructures at a confined fluid-fluid interface, for example, the air-water or oil-water interface, is important in the context of stabilizing macroscopic soft-matter foams and emulsions. The unique ability to design interfacial nanostructures by controlling the subtle