Documenti fondamentali
40042
Supelco
Dichloromethane solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Sinonimo/i:
Methylene chloride solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densità
0.791 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Diclorometano
Sigma-Aldrich
L090001
Diclorometano
Myat Noe Hsu et al.
Biomicrofluidics, 9(5), 052601-052601 (2015-04-01)
The poor solubility of many newly discovered drugs has resulted in numerous challenges for the time-controlled release of therapeutics. In this study, an advanced drug delivery platform to encapsulate and deliver hydrophobic drugs, consisting of poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) nanoparticles
Amélie Kochem et al.
Inorganic chemistry, 51(20), 10557-10571 (2012-09-28)
Square planar cobalt(II) complexes of salen ligands N,N'-bis(3-tert-butyl-5R-salicylidene)-1,2-cyclohexanediamine), where R = OMe (1) and tert-butyl (2), were prepared. 1 and 2 were electrochemically reversibly oxidized into cations [1-H(2)O](+) and [2-H(2)O](+) in CH(2)Cl(2). The chemically generated [1-H(2)O](SbF(6))·0.68 H(2)O·0.82CH(2)Cl(2) and [2-H(2)O](SbF(6))·0.3H(2)O·0.85CH(2)Cl(2) were
Angharad M Roberts et al.
Science translational medicine, 7(270), 270ra6-270ra6 (2015-01-16)
The recent discovery of heterozygous human mutations that truncate full-length titin (TTN, an abundant structural, sensory, and signaling filament in muscle) as a common cause of end-stage dilated cardiomyopathy (DCM) promises new prospects for improving heart failure management. However, realization
K E Mauck et al.
Integrative and comparative biology, 54(2), 193-209 (2014-04-22)
Recent research suggests that plant viruses, and other pathogens, frequently alter host-plant phenotypes in ways that facilitate transmission by arthropod vectors. However, many viruses infect multiple hosts, raising questions about whether these pathogens are capable of inducing transmission-facilitating phenotypes in
Guilherme Asmar Alencar et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(8), E1501-E1509 (2014-04-09)
Primary macronodular adrenal hyperplasia (PMAH) is a rare cause of Cushing's syndrome, usually characterized by functioning adrenal macronodules and increased cortisol production. Familial clustering of PMAH has been described, suggesting an inherited genetic cause for this condition. The aim of