Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 437,00 € |
Informazioni su questo articolo
437,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87.00 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-09-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?