30141-U
Carbotrap® 300
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass TD tube
agenzia
EPA TO-1,TO-2,TO-3,TO-17
Nome Commerciale
Carbotrap®
Caratteristiche
fritted
unconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS)
Carbotrap® 300 (packed with Carbotrap C, Carbotrap B, and Carbosieve SIII)
Carbotrap® C Graphitized Carbon Black (GCB)
Carbotrap® Graphitized Carbon Black (GCB)
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Note legali
Applicazioni
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GCsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.