28952-U
Carbotrap® 300
glass TD tube, unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Materiali
glass TD tube
agenzia
EPA TO-17
Caratteristiche
unconditioned
Confezionamento
pkg of 10 ea
D.E. × lungh.
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrice
Carbotrap® 300
applicazioni
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)