Documenti fondamentali
29691-U
Supelco
SLB®-ILD3606 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Scegli un formato
1 EA
1.530,00 €
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.530,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
1.530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D3606
Parametri
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
313
df
0.20 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
petroleum
Tipo di colonna
capillary extremely polar
Descrizione generale
Application: Modified (deactivated) version of SLB-IL111 provides better inertness. Each column is tested to ensure resolution and sharp peaks shapes of aromatics and alcohols. Excellent at separations involving benzene (and other aromatics) and oxygenates in petroleum products, such as gasoline. Also a good GCxGC column choice.
USP Code: None.
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Temp. Limits:
  • 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.