Documenti fondamentali
28999-U
Supelco
Modified BTEX Trap M
configured for Tekmar® Stratum
Scegli un formato
1 PKG
140,00 €
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
applicazioni
industrial hygiene
Compatibilità
configured for Tekmar® Stratum
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Are the Supelco Purge Traps for Tekmar Stratum compatible with the Tekmar Atomx?
    1 risposta
    1. Purge traps manufactured for the Tekmar Stratum PTC Purge and Trap Concentrator are the same traps used for the Tekmar Atomx Automated Sample Prep System.
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.