Documenti fondamentali
24920-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, for use with StableFlex 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Sinonimo/i:
PURGE TRAP K, Tekmar® 3000
Scegli un formato
1 EA
115,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
115,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
NB.21
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Purge/Trap K Vocarb® 3000, for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
agenzia
suitable for EPA 601
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Descrizione generale
VOCARB purge traps efficiently trap analytes in US EPA Methods 502.2 and 524.
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.