Documenti fondamentali
28149-U
Supelco
Battery Pack for MSA Elf Escort Sampling Pump
Scegli un formato
1 EA
187,50 €
187,50 €
Prezzo di listino375,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
187,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
187,50 €
Prezzo di listino375,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
industrial hygiene
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)