Documenti fondamentali
28141-U
Supelco
Inlet Dampener Screws fro MSA Sampling Pump
Scegli un formato
1 EA
1,80 €
1,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
1,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
applicazioni
industrial hygiene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)