Documenti fondamentali
28019-U
Supelco
Storage Container Cap
PTFE, for use with PerkinElmer ATD-400
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
L4270122
Temperatura massima
260 °C
tecniche
active air sampling: suitable
Alt. × largh. × prof.
17 cm × 10.0 cm × 3.0 cm
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with PerkinElmer ATD-400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)