Documenti
28017-U
Supelco
Diffusion Caps
Standard
Sinonimo/i:
Diffusion Cap, Standard, 10 pk
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Produttore/marchio commerciale
L4070207
Temperatura massima
100 °C
tecniche
active air sampling: suitable
Alt. × largh. × prof.
17 mm × 10.0 mm × 15 mm
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Diffusion Caps ensure the correct diffusion path length. The aluminum cap slides onto the stainless steel tube and seals by an o-ring. One end of the cap has a stainless-steel mesh screen.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Supelco's FLM Carbopack X TDU tubes are designed for monitoring volatile organic compounds emitted from petroleum refineries, in compliance with US EPA Method 325.